Merck
SY3H98B97B00
Synthonix Corporation
2-Hydroxy-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.15
Numer MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-1-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c10-9(11,12)15-7-3-1-2-6(4-7)8(14)5-13/h1-4,13H,5H2
Klucz InChI
QCIUJSXJSYGJMB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75436.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75436.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)