Merck
SY3H98B97AF9
Synthonix Corporation
3-Hydroxy-N,N-dimethylbenzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
Numer MDL:
Iupac Name
3-hydroxy-N,N-dimethylbenzamide
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-10(2)9(12)7-4-3-5-8(11)6-7/h3-6,11H,1-2H3
Klucz InChI
TULKODADVOEVTR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75313.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75313.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)