Merck
SY3H98B97A67
Synthonix Corporation
4-Fluoroindoline-5-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-fluoroindoline-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7FN2/c10-9-6(5-11)1-2-8-7(9)3-4-12-8/h1-2,12H,3-4H2
Klucz InChI
IQRZLXRQHMJWMR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75813.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75813.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)