Merck
SY3H98B9799A
Synthonix Corporation
Ethyl 5-Ethoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.25
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 5-ethoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H14N2O3/c1-3-16-11-6-5-8-9(14-11)7-10(13-8)12(15)17-4-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
QHBMXBYQIXXILX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75956.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75956.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)