Merck
SY3H98B97997
Synthonix Corporation
Ethyl 1-Cyclopropyl-2,4-dioxopiperidine-3-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.24
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 1-cyclopropyl-2,4-dioxopiperidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H15NO4/c1-2-16-11(15)9-8(13)5-6-12(10(9)14)7-3-4-7/h7,9H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
LBXDREWYHRVPHN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75941.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75941.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)