Merck
SY3H98B9797A
Synthonix Corporation
[1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl]methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.1
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
[1-(4-bromophenyl)cyclopropyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-3-1-8(2-4-9)10(7-12)5-6-10/h1-4,12H,5-7H2
Klucz InChI
CRMJCMNWILCLLN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76940.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76940.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)