Merck
SY3H98B97922
Synthonix Corporation
Ethyl 2-(Methylamino)pyridine-3-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl 2-(methylamino)nicotinate
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-3-13-9(12)7-5-4-6-11-8(7)10-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
Klucz InChI
QRZKSXMODOEUOH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74393.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74393.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)