Merck
SY3H98B9790E
Synthonix Corporation
Ethyl 4-(2-Chloroethyl)piperidine-4-carboxylate Hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.17
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 4-(2-chloroethyl)piperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18ClNO2.ClH/c1-2-14-9(13)10(3-6-11)4-7-12-8-5-10;/h12H,2-8H2,1H3;1H
Klucz InChI
ZXSLRVJSQWBGKZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74229.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74229.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)