Merck
SY3H98B978FA
Synthonix Corporation
3-Ethoxy-5-methylbenzoic Acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.2
Numer MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-13-9-5-7(2)4-8(6-9)10(11)12/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
Klucz InChI
IGMIFUNQHWJLEB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73979.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73979.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)