Merck
SY3H98B978F9
Synthonix Corporation
3-Ethoxy-2-fluoropyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.15
Numer MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c1-2-10-6-4-3-5-9-7(6)8/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
GKXSHFVQEJMYGL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73978.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73978.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)