Kluczowe dokumenty
SY3H98B97851
Synthonix Corporation
1,14-Diaminotetradecane
About This Item
Iupac Name
1,14-tetradecanediamine
Inchi Code
1S/C14H32N2/c15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16/h1-16H2
Klucz InChI
MSVPBWBOFXVAJF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76049.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)