Merck
SY3H98B977EB
Synthonix Corporation
2-(4,4-Difluorobutyl)isoindoline-1,3-dione
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.22
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4,4-difluorobutyl)isoindoline-1,3-dione
Inchi Code
1S/C12H11F2NO2/c13-10(14)6-3-7-15-11(16)8-4-1-2-5-9(8)12(15)17/h1-2,4-5,10H,3,6-7H2
Klucz InChI
TWXXXZWMICKJOK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74927.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74927.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)