Merck
SY3H98B9776E
Synthonix Corporation
2,7-diazaspiro[4.5]decane, 2-(phenylmethyl)-
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.35
Numer MDL:
Iupac Name
2-benzyl-2,7-diazaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C15H22N2/c1-2-5-14(6-3-1)11-17-10-8-15(13-17)7-4-9-16-12-15/h1-3,5-6,16H,4,7-13H2
Klucz InChI
YLMCYUHQYITSIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/16478.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/16478.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)