Merck
SY3H98B975D9
Synthonix Corporation
4-(3-Bromopropyl)morpholin-3-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.08
Numer MDL:
Iupac Name
4-(3-bromopropyl)-3-morpholinone
Inchi Code
1S/C7H12BrNO2/c8-2-1-3-9-4-5-11-6-7(9)10/h1-6H2
Klucz InChI
FFNOMDCQQAEXTC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77065.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77065.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)