Merck
SY3H98B97587
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-methylbenzylamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.08
Numer MDL:
Iupac Name
(3-bromo-5-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6-2-7(5-10)4-8(9)3-6/h2-4H,5,10H2,1H3
Klucz InChI
HFQTVASWWMLTLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76715.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76715.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)