Merck
SY3H98B9756C
Synthonix Corporation
6-Bromo-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.12
Numer MDL:
Iupac Name
6-bromo-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-13-10-5-8-6-12-3-2-7(8)4-9(10)11/h4-5,12H,2-3,6H2,1H3
Klucz InChI
LONXJWSXOYAVIN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76530.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76530.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)