Merck
SY3H98B97470
Synthonix Corporation
2-Boc-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-8-amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.22
Numer MDL:
Iupac Name
tert-butyl 8-amino-5-bromo-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H19BrN2O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-7-6-9-10(8-17)12(16)5-4-11(9)15/h4-5H,6-8,16H2,1-3H3
Klucz InChI
DPCDGWCFUVLWBY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75048.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75048.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)