Merck
SY3H98B9743C
Synthonix Corporation
Bis(triisopropylsilyl)amine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.72
Numer MDL:
Iupac Name
bis(triisopropylsilyl)amine
Inchi Code
1S/C18H43NSi2/c1-13(2)20(14(3)4,15(5)6)19-21(16(7)8,17(9)10)18(11)12/h13-19H,1-12H3
Klucz InChI
KEBQKMFRRCSNFD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/74388.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/74388.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)