Merck
SY3H98B973E0
Synthonix Corporation
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)cyclopentanecarboxylic Acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.25
Numer MDL:
Iupac Name
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H14O4/c14-12(15)13(5-1-2-6-13)9-3-4-10-11(7-9)17-8-16-10/h3-4,7H,1-2,5-6,8H2,(H,14,15)
Klucz InChI
JBUHPCVBAHVTCW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73844.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73844.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)