Merck
SY3H98B973CE
Synthonix Corporation
tert-Butyl (endo)-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-ylcarbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.29
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
tert-butyl ((1S,4S,7S)-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-4-5-8(9)12-6-7/h7-9,12H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-,8-,9-/m0/s1
Klucz InChI
LKMTYLUKCLIYBU-CIUDSAMLSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/59909.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59909.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)