Merck
SY3H98B97216
Synthonix Corporation
2-Amino-4-chloro-7-methoxyquinazoline
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.63
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-chloro-7-methoxy-2-quinazolinamine
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O/c1-14-5-2-3-6-7(4-5)12-9(11)13-8(6)10/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13)
Klucz InChI
ZCBJQSUGBIQFHK-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74207.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74207.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)