Merck
SY3H97AC68F9
Synthonix Corporation
5H-Benzo[d]benzo[4,5]imidazo[1,2-a]imidazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.23
Numer MDL:
Iupac Name
5H-benzo[d]benzo[4,5]imidazo[1,2-a]imidazole
Inchi Code
1S/C13H9N3/c1-3-7-11-9(5-1)14-13-15-10-6-2-4-8-12(10)16(11)13/h1-8H,(H,14,15)
Klucz InChI
KLACMEYLRXQSMN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/57354.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57354.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)