Merck
SY3H97AC68EA
Synthonix Corporation
3,4-Dihydro-4-oxo-1-Phthalazineacetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.19
Numer MDL:
Iupac Name
2-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c13-9(14)5-8-6-3-1-2-4-7(6)10(15)12-11-8/h1-4H,5H2,(H,12,15)(H,13,14)
Klucz InChI
ZEDQLIHBPGNGEC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7806.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7806.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)