Merck
SY3H95ECD986
Synthonix Corporation
3-Phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.23
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H9N3O2/c17-13(18)10-6-7-11-14-15-12(16(11)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,17,18)
Klucz InChI
PSZVQTSHDZGTBX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/57359.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57359.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)