Merck
SY3H95ECD91C
Synthonix Corporation
4-Methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
4-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-6-3-2-4-11-8(6)7(5-10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
FINDGXZZNHWULW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/51402.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51402.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)