Merck
SY3H95ECD7EF
Synthonix Corporation
Ethyl 5-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.09
Numer MDL:
Iupac Name
ethyl 5-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8BrN3O2/c1-2-15-9(14)6-5-11-13-4-3-7(10)12-8(6)13/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
GLGUBYKOBKOKHR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/36752.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36752.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)