Merck
SY3H95ECD7E0
Synthonix Corporation
Ethyl pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.2
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
ethyl pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)9-8-4-3-6-12(8)7-5-11-9/h3-7H,2H2,1H3
Klucz InChI
KFLBCJVZIOWQAO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14853.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/14853.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)