Merck
SY3H95ECD681
Synthonix Corporation
4-Bromo-6-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.06
Numer MDL:
Iupac Name
4-bromo-6-methoxypyrazolo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-6-4-7(9)8-2-3-10-11(8)5-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
WOKOIVXIZPPZFL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off-white to Gray to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/48363.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48363.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)