Merck
SY3H95E5E133
Synthonix Corporation
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.21
Numer MDL:
Iupac Name
7-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12O3/c12-10-4-3-7-1-2-8(11(13)14)5-9(7)6-10/h3-4,6,8,12H,1-2,5H2,(H,13,14)
Klucz InChI
DCMQTTORXXHHBL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61345.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61345.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)