Merck
SY3H95E5DFD2
Synthonix Corporation
3,3-difluoropiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.6
Numer MDL:
Iupac Name
3,3-difluoropiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9F2NO2.ClH/c7-6(8)3-9-2-1-4(6)5(10)11;/h4,9H,1-3H2,(H,10,11);1H
Klucz InChI
KLTNSWQCMQTWFW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60310.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60310.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)