Merck
SY3H95E5DE3F
Synthonix Corporation
Benzyl azepan-3-ylcarbamate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.32
Numer MDL:
Iupac Name
benzyl 3-azepanylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H20N2O2/c17-14(16-13-8-4-5-9-15-10-13)18-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7,13,15H,4-5,8-11H2,(H,16,17)
Klucz InChI
MOANXMDVDCOFBM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65899.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65899.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)