Merck
SY3H95E5DB95
Synthonix Corporation
trans-tert-butyl 6-amino-1-azaspiro[3.3]heptane-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.31
Numer MDL:
Iupac Name
((4r,6s)-6-amino-1-azaspiro[3.3]heptan-1-yl)(tert-butoxy)methanol
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-5-4-11(13)6-8(12)7-11/h8-9,14H,4-7,12H2,1-3H3/t8-,9?,11-
Klucz InChI
PFRLBDOZOHBJIC-PGIUAOFASA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/59693.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59693.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)