Merck
SY3H94E1CAA9
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-methylphenylzinc iodide, 0.50 M in THF
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.32
Numer MDL:
Iupac Name
(4-bromo-2-methylphenyl)(iodo)zinc
Inchi Code
1S/C7H6Br.HI.Zn/c1-6-3-2-4-7(8)5-6;;/h2,4-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
VKJPAEXCJKFXRD-UHFFFAOYSA-M
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Product Link
https://synthonix.com/73223.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)