Merck
SY3H7CF2B322
Synthonix Corporation
5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.23
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
5-methoxy-1,3-dihydro-2H-benzimidazole-2-thione
Inchi Code
1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)
Klucz InChI
KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/68025.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68025.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)