Merck
SY3H7CF2B28D
Synthonix Corporation
Methyl 4-chloro-8-methoxyquinoline-2-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.67
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 4-chloro-8-methoxyquinoline-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10ClNO3/c1-16-10-5-3-4-7-8(13)6-9(12(15)17-2)14-11(7)10/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
PJTUWNXMLLXTKG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64018.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64018.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)