Merck
SY3H7CF2B28B
Synthonix Corporation
5-Methoxy-2-(methylsulfonyl)benzonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.24
Numer MDL:
Iupac Name
5-methoxy-2-(methylsulfonyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H9NO3S/c1-13-8-3-4-9(14(2,11)12)7(5-8)6-10/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
KXFZZKCKFBRBLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64005.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64005.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)