Merck
SY3H7CF2B260
Synthonix Corporation
Methyl 5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.23
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12O3/c1-15-12(14)10-6-2-5-9-8(10)4-3-7-11(9)13/h2,5-6H,3-4,7H2,1H3
Klucz InChI
DFNWPCQCKKLLPR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63738.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63738.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)