Merck
SY3H7CF2901D
Synthonix Corporation
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.59
Numer MDL:
Iupac Name
5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-7-2-1-3-8-10-6(5-12)4-11(7)8/h1-5H
Klucz InChI
YVSSFFSMLCEHFV-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63625.html
Piktogramy
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63625.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)