Merck
SY3H7CF28FBF
Synthonix Corporation
3-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.46
Numer MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClFIO2/c8-5-2-3(10)1-4(6(5)9)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Klucz InChI
XEKLXXFYOXTQJZ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63470.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63470.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)