Merck
SY3H7CF28E31
Synthonix Corporation
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.04
Numer MDL:
Iupac Name
8-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O/c9-7-2-1-3-11-6(5-12)4-10-8(7)11/h1-5H
Klucz InChI
UPVVPSKLFGVMEI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63744.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63744.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)