Merck
SY3H7CF28D44
Synthonix Corporation
1-(2-Aminoethyl)imidazolidin-2-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
Numer MDL:
Iupac Name
1-(2-aminoethyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C5H11N3O/c6-1-3-8-4-2-7-5(8)9/h1-4,6H2,(H,7,9)
Klucz InChI
PODSUMUEKRUDEI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/3994.html
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3994.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)