Merck
SY3H7CF28C21
Synthonix Corporation
(3-Amino-4-bromophenyl)methanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.05
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(3-amino-4-bromophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4,9H2
Klucz InChI
VJLXWTVCZAXNHM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63987.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63987.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)