Merck
SY3H6E416CD4
Synthonix Corporation
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane 2,2,2-trifluoroacetate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H13NO.C2HF3O2/c1-3-8-4-2-7(1)5-9-6-7;3-2(4,5)1(6)7/h8H,1-6H2;(H,6,7)
Klucz InChI
PYXPVVNETLDIPW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65392.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65392.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)