Merck
SY3H6E41595C
Synthonix Corporation
1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-5-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.14
Numer MDL:
Iupac Name
1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H4N4/c8-2-6-1-5-3-10-11-7(5)4-9-6/h1,3-4H,(H,10,11)
Klucz InChI
MMHFIJOAWVYGEO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/24653.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/24653.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)