Merck
SY3H6E4158CB
Synthonix Corporation
3-(1-Methylpropyl)pyrrolidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.23
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-sec-butylpyrrolidine
Inchi Code
1S/C8H17N/c1-3-7(2)8-4-5-9-6-8/h7-9H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
AEDQACYVUCFJMC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/69776.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69776.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)