Merck
SY3H6E415892
Synthonix Corporation
(2S)-1-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]acetyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.3
Numer MDL:
Iupac Name
(2S)-1-{[(tert-butoxycarbonyl)amino]acetyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H20N2O5/c1-12(2,3)19-11(18)13-7-9(15)14-6-4-5-8(14)10(16)17/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,18)(H,16,17)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
CMSBRKBRYYDCFQ-QMMMGPOBSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69223.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69223.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)