Merck
SY3H6E41574C
Synthonix Corporation
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.61
Numer MDL:
Iupac Name
2-methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8F3NO.ClH/c1-13-7-3-2-5(4-6(7)12)8(9,10)11;/h2-4H,12H2,1H3;1H
Klucz InChI
CNTQCFDXOLDZIM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66526.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66526.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)