Merck
SY3H6E415620
Synthonix Corporation
(2-Methylbut-3-yn-2-yl)benzene
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.22
Numer MDL:
Iupac Name
(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzene
Inchi Code
1S/C11H12/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h1,5-9H,2-3H3
Klucz InChI
HSLRPBYCTLRWGL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/64383.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64383.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)