Merck
SY3H6E41489B
Synthonix Corporation
6-methoxy-2-azaspiro[3.3]heptane hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.65
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
6-methoxy-2-azaspiro[3.3]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-9-6-2-7(3-6)4-8-5-7;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
Klucz InChI
JEEHRGZYUSOBLD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/21117.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/21117.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)