Merck
SY3H6E414898
Synthonix Corporation
methyl 3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.63
Numer MDL:
Iupac Name
methyl 3-azabicyclo[3.1.0]hexane-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11NO2.ClH/c1-10-6(9)7-2-5(7)3-8-4-7;/h5,8H,2-4H2,1H3;1H
Klucz InChI
IZYNHGVKCYWCAW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/20319.html
Piktogramy
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/20319.html
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)